Learn More
Novus Biologicals™ Adrenal Tissue Slides (Recurrent Cortical Carcinoma)- Paraffin
Marke: Novus Biologicals™ NBP2-30250
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
Spezifikation
Human | |
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis. | |
Recurrent Cortical Carcinoma |
Adrenal tissue slides | |
Human |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ Adrenal Tissue Slides (Recurrent Cortical Carcinoma)- Paraffin > BALBc-adrenal gland tissue Tissue Slides (Recurrent Cortical Carcinoma)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur