Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adonitol, 99+ % Artikelnummer.: 10657332
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Adonitol, 99+ %
Artikelnummer. 10657332 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10657332
Marke: Thermo Scientific Chemicals 167030050
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Adonitol, 98 %, C5H12O5, CAS-Nummer-488-81-3, Adonit, Adonite, Adonitol, d-Ribitol, d-Xylitol, Eurit, Ribitol, Xylit, Xylite, Xylitol, 100 g, 97,5 % min. (ELSD) (HPLC), 01,53, 100,0, 99,0, weiß, 207-685-7, 152,15, HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N, authentisch, (2S,4R)-Pentan-1,2,3,4,5-pentol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 488-81-3
Summenformel C5H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00064291
InChI-Schlüssel HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N
Synonym xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
PubChem CID 6912
IUPAC-Name (2S,4R)-Pentan-1,2,3,4,5-Pentol
SMILES C(C(C(C(CO)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adonitol
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 101.0°C to 104.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 01,53
Merck Index 15,157
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hot alcohol,insoluble in ether
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0406402 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2024 Catalog Number167031000,167030100,167030050,167035000
ChargennummerA0396436 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number167031000,167030100,167030050,167035000
ChargennummerA0407036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number167031000,167030100,167030050,167035000
ChargennummerA0433194 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number167031000,167030100,167030050,167035000
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Adonitol, 99+ % >