Learn More
Fisherbrand™ Gamma Shield - Adjustable 35mm, 1/Cs
Dieser anpassbare Cleaver Scientific Strahlenschutzschild mit dickerer Oberfläche kann umgedreht werden und bietet Schutz vor Gammastrahlung.
Marke:  Fisherbrand™ CSR-SFLEXITG
Artikelnummer. 12377197
  • 4635.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-10-2025
Beschreibung
  • Senkrecht bis zu 15 Grad einstellbar, kann hochkant oder quer aufgestellt werden, 35 mm Dicke, 350 x 540 mm
  • Schild zum Schutz vor Gammastrahlung, das in zwei verschiedenen Varianten verwendet werden kann.
  • Gammastrahlen-Schutzschild – anpassbar, 35 x 54/54 x 35 cm, 35 mm Dicke
  • Cleaver Scientific Strahlenschutzschild zum Schutz vor Gammastrahlung mit anpassbarem Winkel von 0 bis 15 Grad, Breite/Höhe umkehrbar, mit dickerer Oberfläche, Abmessungen H 540 x B 350 x T 240 mm
Spezifikation
Spezifikation
Gamma-Schild
350 mm
540 mm
35 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Gamma Shield - Adjustable 35mm, 1/Cs > Abmessungen: 540 x 350 x 240 (H x B x T)