Learn More
Fisherbrand™ Gamma Shield - Adjustable, 1/Cs, MA: CSR-SFLEXIG
Dieser anpassbare Cleaver Scientific Strahlenschutzschild mit dickerer Oberfläche kann umgedreht werden und bietet Schutz vor Gammastrahlung.
Marke: Fisherbrand™ CSR-SFLEXIG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Senkrecht bis zu 15 Grad einstellbar, kann hochkant oder quer aufgestellt werden, 35 mm Dicke, 350 x 540 mm
- Schild zum Schutz vor Gammastrahlung, das in zwei verschiedenen Varianten verwendet werden kann.
- Gammastrahlen-Schutzschild – anpassbar, 35 x 54/54 x 35 cm, 35 mm Dicke
- Cleaver Scientific Strahlenschutzschild zum Schutz vor Gammastrahlung mit anpassbarem Winkel von 0 bis 15 Grad, Breite/Höhe umkehrbar, mit dickerer Oberfläche, Abmessungen H 540 x B 350 x T 240 mm
Spezifikation
Gammastrahlen-Schild | |
35 cm | |
54 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Gamma Shield - Adjustable, 1/Cs, MA: CSR-SFLEXIG > Höhe: 54 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur