Learn More
Thermo Scientific™ Klebematten für Solaris™ Open Air Schüttler & temperaturgesteuerte Schüttler und MaxQ™ 6000 Schüttler
Kombinieren Sie die Thermo Scientific™ Solaris™ Schüttler Universal-Klammern, um den individuellen Bedürfnissen im Labor gerecht zu werden. Die Klebematten sind mit allen Thermo Scientific™ Solaris- und MaxQ-Plattformen kompatibel und können auf die richtige Größe zugeschnitten werden.
66.93 CHF - 100.24 CHF
Produkte 5
Produktcode Marke Beschreibung Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17811895
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75004111
"2 Low" Adhesion Mat (one single mat) 200 x 200 mm
66.93 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17811905
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
75004117
"2 Low" Adhesion Mat (one single mat) 280 x 170 mm
88.04 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17881885
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75004126
"2 High" Adhesion Mat (one single mat) 200 x 200 mm
70.45 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17861905
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75004127
"2 High" Adhesion Mat (one single mat) 280 x 170 mm
100.24 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11706449
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
300349
Klebende Kolbenmatte, 9 x 9 in. (23 x 23 cm) 23 x 23 cm (9 x 9 in.)
74.17 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mix and match Thermo Scientific™ Solaris™ shaker accessories to suit individual needs in the laboratory. Adhesive mats are compatible with all Thermo Scientific™ Solaris and MaxQ platforms and can be cut to size.
Mix and match Thermo Scientific™ Solaris™ shaker accessories to suit individual needs in the laboratory.  Adhesive mats are compatible with all Thermo Scientific™ Solaris and MaxQ platforms.  
  • Adhesive mats can be cut to any desired size
  • Suitable for use with containers with a wide, flat base, such as flasks, media bottles, microplates, petri dishes, and beakers
  • Low adhesion mats are transparent and are suitable for all vessels up to a maximum of 200 rpm*
  • High adhesion mats are black opaque and are suitable for all vessels up to a maximum of 400 rpm*
  • The rolling applicator tool is designed to help press down the adhesive mats to the platform
* The maximum speed depends on the type of vessel, as distinguished by size, shape, bottom shape, material, surface roughness and cleanliness. You must evaluate these parameters  to  determine  the  optimum  choice  of  mat  for  your  application  before  using the shaker. Additional guidelines on cleaning, installation, and use can be found in the Thermo Scientific™ Solaris™ Shaker Series Instruction Manual
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Klebematten für Solaris™ Open Air Schüttler & temperaturgesteuerte Schüttler und MaxQ™ 6000 Schüttler