Learn More
3M™ Adflo™ Gebläseeinheit mit 3M™ Speedglas™ Schweißmaske G5 01, mit Schweißfilter
Das 3M™ Adflo™ Gebläseeinheit mit 3M™ Speedglas™ Schweißmaske Serie G5-01 bietet alle Vorteile unserer Schweißmaske Serie G5-01.
2147.19 CHF - 2273.56 CHF
Spezifikation
Kartusche/Filter COMBINATION
Farbe Black
Produkttyp PAPR System for Welding
Größe One Size
Enthält PAPR, Welding Helmet
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Filtertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Filtertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
17885666
Unterlagen ansehen
3M™
7100256131
G5-01TW Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17895666
Unterlagen ansehen
3M™
7100257943
G5-01VC
2273.56 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das 3M™ Adflo™ Gebläseatemschutzsystem mit Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske Serie G5-01 bietet Arbeitern in belastungsintensiven Umgebungen einen hocheffizienten Atemschutz im robusten und dennoch kompaktem Design mit ergonomischer, einstellbarer Bebänderung.
  • Das hochklappbare Schweißerschutzschild ermöglicht ein transparentes Schutzvisier mit weitem Sichtfeld für Schleif- und Einrichtarbeiten.
  • Das 3M™ Adflo™ Atemschutzgebläse verfügt über einen hochwirksamen Partikelfilter, der auf einen optionalen 3M™ Adflo™ Filter (nicht im Lieferumfang enthalten) aufgesetzt werden kann, um zusätzlichen Schutz vor bestimmten Dämpfe zu bieten oder die Montage eines Geruchsfilterpads gegen Geruchsbelästigungen zu ermöglichen.
  • Akustische und visuelle Warnhinweise signalisieren einen schwachen Luftstrom oder einen niedrigen Batterieladestand.
  • Erhältlich mit zwei verschiedenen Automatik-Schweißfilter-Optionen (VC/TW). Inklusive Aufbewahrungs-/Transporttasche Serie G5.
Spezifikation
Spezifikation
COMBINATION
PAPR System for Welding
PAPR, Welding Helmet
Black
One Size
No
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Adflo™ Gebläseeinheit mit 3M™ Speedglas™ Schweißmaske G5 01, mit Schweißfilter