Learn More
3M™ Adflo™ Gebläseeinheit mit 3M™ Speedglas™ Schweißmaske G5 01, mit Schweißfilter
Das 3M™ Adflo™ Gebläseeinheit mit 3M™ Speedglas™ Schweißmaske Serie G5-01 bietet alle Vorteile unserer Schweißmaske Serie G5-01.
Marke: 3M™ 7100256131
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das 3M™ Adflo™ Gebläseatemschutzsystem mit Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske Serie G5-01 bietet Arbeitern in belastungsintensiven Umgebungen einen hocheffizienten Atemschutz im robusten und dennoch kompaktem Design mit ergonomischer, einstellbarer Bebänderung.
- Das hochklappbare Schweißerschutzschild ermöglicht ein transparentes Schutzvisier mit weitem Sichtfeld für Schleif- und Einrichtarbeiten.
- Das 3M™ Adflo™ Atemschutzgebläse verfügt über einen hochwirksamen Partikelfilter, der auf einen optionalen 3M™ Adflo™ Filter (nicht im Lieferumfang enthalten) aufgesetzt werden kann, um zusätzlichen Schutz vor bestimmten Dämpfe zu bieten oder die Montage eines Geruchsfilterpads gegen Geruchsbelästigungen zu ermöglichen.
- Akustische und visuelle Warnhinweise signalisieren einen schwachen Luftstrom oder einen niedrigen Batterieladestand.
- Erhältlich mit zwei verschiedenen Automatik-Schweißfilter-Optionen (VC/TW). Inklusive Aufbewahrungs-/Transporttasche Serie G5.
Spezifikation
Turbo: approx. 7-9 hours || ADF up to 1500 hours | |
COMBINATION | |
G5-01TW | |
One Size | |
No |
Turbo: Lithium-ion || ADF: Lithium 3V (CR2450) | |
Black | |
PAPR System for Welding | |
PAPR, Welding Helmet |
CE_17885666_EN.pdf
DateigrößeVersion: 926.9 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Adflo™ Gebläseeinheit mit 3M™ Speedglas™ Schweißmaske G5 01, mit Schweißfilter > Filter: G5-01TW
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur