Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-3',5'-zyklisches Monophosphat, +99 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate |
Extinktion | lambda max. 260nm,pH 7,0.77 to 0.83 (A250/A260),0.13 to 0.19 (A280/A260) |
CAS Min. % | 99.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 260.0°C |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 500 mg |
Beilstein | 26, IV, 3618 |
Merck Index | 15, 2701 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0465336 | Analysenzertifikat | 14/08/2024 | 225800010,225800050,225805000 |
A0422103 | Analysenzertifikat | 28/08/2023 | 225800010,225800050,225805000 |
A0431679 | Analysenzertifikat | 05/01/2023 | 225800010,225800050,225805000 |
A0394720 | Analysenzertifikat | 16/12/2022 | 225800010,225800050,225805000 |
A0404145 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 225800010,225800050,225805000 |
Sicherheit und Handhabung
- Adenosine 3'-,5'-cyclic monophosphate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.