Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adeninsulfat, ≥ 98 % Artikelnummer.: 11458796
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Adeninsulfat, ≥ 98 %
Artikelnummer. 11458796
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11458796
Marke: Thermo Scientific Chemicals A16964.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 321-30-2 | C10H12N10O4S | 368.33 g/mol
It has a wide range of chemical and biochemical roles employing as a regulatory molecule. It acts as a precursor, substrate, or cofactor in diverse biochemical pathways.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es verfügt über ein breites Spektrum an chemischen und biochemischen Funktionen in vivo und in vitro, die als regulatorisches Molekül eingesetzt werden können. Es fungiert als Vorläufer, Substrat oder Kofaktor in verschiedenen biochemischen Pfaden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (4 mg/ml), Ethanol (<1 mg/ml bei 25 °C), DMSO (<1 mg/ml bei 25 °C) und HCl (10 mg/ml).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen, und bewahren Sie ihn unter kühlen und trockenen Bedingungen an einem gut belüfteten Ort auf.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 321-30-2
Summenformel C10H12N10O4S
Molekulargewicht (g/mol) 368.33
MDL-Nummer MFCD00213655
InChI-Schlüssel LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym adenine sulfate, adenine hemisulfate, 7h-purin-6-amine sulfate 2:1, adeninsulfat, adeninium sulfate, adenine sulfate 2:1, adeninsulfat german, 1h-purin-6-amine, sulfate 2:1, diadenine sulphate, unii-741gjf3k9m
PubChem CID 9449
IUPAC-Name 7H-Purin-6-Amin;Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O.NC1=C2NC=NC2=NC=N1.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenine sulfate
Schmelzpunkt ∽210°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich >98%
Menge 10 g
Beilstein 3820263
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,152
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (4mg/ml),ethanol (<1mg/ml at 25°C),DMSO (<1mg/ml at 25°C),and HCl (10mg/ml).
Formelmasse 368.34
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10250611 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 ArtikelnummerA16964.09,A16964.18
Chargennummer10244525 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2022 ArtikelnummerA16964.09,A16964.18
Chargennummer10237328 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 ArtikelnummerA16964.09,A16964.18
Chargennummer10239555 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 ArtikelnummerA16964.09,A16964.18
Chargennummer10104399 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA16964.09,A16964.18
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Adenine sulfate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1H-Purin-6-amine, sulfate
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Adeninsulfat, ≥ 98 % >