Beschreibung
It has a wide range of chemical and biochemical roles employing as a regulatory molecule. It acts as a precursor, substrate, or cofactor in diverse biochemical pathways.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es verfügt über ein breites Spektrum an chemischen und biochemischen Funktionen in vivo und in vitro, die als regulatorisches Molekül eingesetzt werden können. Es fungiert als Vorläufer, Substrat oder Kofaktor in verschiedenen biochemischen Pfaden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (4 mg/ml), Ethanol (<1 mg/ml bei 25 °C), DMSO (<1 mg/ml bei 25 °C) und HCl (10 mg/ml).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen, und bewahren Sie ihn unter kühlen und trockenen Bedingungen an einem gut belüfteten Ort auf.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Adenine sulfate |
Schmelzpunkt | ∼210°C (decomposition) |
Prozentgehaltsbereich | >98% |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 50 g |
Beilstein | 3820263 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Merck Index | 14,152 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (4mg/ml),ethanol (<1mg/ml at 25°C),DMSO (<1mg/ml at 25°C),and HCl (10mg/ml). |
Formelmasse | 368.34 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10250611 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A16964.09,A16964.18 |
10244525 | Analysenzertifikat | 11/11/2022 | A16964.09,A16964.18 |
10237328 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A16964.09,A16964.18 |
10239555 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A16964.09,A16964.18 |
10104399 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A16964.09,A16964.18 |
Sicherheit und Handhabung
- Adenine sulphate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Adenine sulphate