Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenin, ≥ 99.5 % Artikelnummer.: 10746341
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Adenin, ≥ 99.5 %
Artikelnummer. 10746341
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10746341
Marke: Thermo Scientific Chemicals 147441000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73-24-5
Summenformel C5H5N5
Molekulargewicht (g/mol) 135.13
MDL-Nummer MFCD00041790
InChI-Schlüssel GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym adenine, 1h-purin-6-amine, 6-aminopurine, 9h-purin-6-amine, vitamin b4, adenin, adeninimine, leuco-4, 6-amino-1h-purine, 6-amino-3h-purineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 190
ChEBI CHEBI:16708
IUPAC-Name 7H-Purin-6-Amin
SMILES NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenine
Extinktion 0.74 to 0.78 (A250/A260), 0.36 to 0.4 (A280/A260)
CAS Min. % 99.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 360°C to 365°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C, 5 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 26, 420
Merck Index 15, 140
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies,slightly soluble in ethanol,insoluble in chloroform and ether,25g/l in boiling water
Sublimationspunkt 220°C
Spektrophotometrie 98.0 to 102.0% (lambda max. 262nm, pH 1), molar absorptivity 13100 +/- 2%, on dry basis
Formelmasse 135.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig oder fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466909 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/10/2024 Catalog Number147445000,147440250,147441000
ChargennummerA0464623 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/07/2024 Catalog Number147445000,147440250,147441000
ChargennummerA0460909 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2024 Catalog Number147445000,147440250,147441000
ChargennummerA0453827 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number147445000,147440250,147441000
ChargennummerA0415074 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number147445000,147440250,147441000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Adenine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Adenin, ≥ 99.5 % >