Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenin, 99 % Artikelnummer.: 11304619
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Adenin, 99 %
Artikelnummer. 11304619
50 g
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
250 g
500 g
Artikelnummer. 11304619
Marke: Thermo Scientific Chemicals A14906.18
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 73-24-5 | C5H5N5 | 135.13 g/mol
Adenine is used as an active component of boron-deficient media to grow yeast in order to assess whether yeast growth is stimulated by boron. It is useful as a local antiseptic and vitamin B4. Further, it is used in the microbial determination of niacin. It is also employed as a food supplement for adult rats to investigate the effects of dietary adenine overload. In addition to this, it is used in the production of nucleotides of the nucleic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Adenin wird als aktiver Bestandteil von Medien mit Bor-Mangel zum Anwachsen von Hefe verwendet, um zu beurteilen, ob das Hefewachstum durch Bor stimuliert wird. Ist nützlich als lokales Antiseptikum und Vitamin B4. Wird darüber hinaus bei der mikrobiellen Bestimmung von Niacin verwendet. Wird auch als Nahrungsergänzung für erwachsene Ratten eingesetzt, um die Auswirkungen der Ballaststoffüberlastung von Adenin zu untersuchen. Wird darüber hinaus bei der Herstellung von Nukleotiden der Nukleinsäuren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser, Methanol und Ethanol. Schwer löslich in kaltem Wasser. Unlöslich in Diethylether.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73-24-5
Summenformel C5H5N5
Molekulargewicht (g/mol) 135.13
MDL-Nummer MFCD00041790
InChI-Schlüssel GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym adenine, 1h-purin-6-amine, 6-aminopurine, 9h-purin-6-amine, vitamin b4, adenin, adeninimine, leuco-4, 6-amino-1h-purine, 6-amino-3h-purine
PubChem CID 190
ChEBI CHEBI:16708
IUPAC-Name 7H-Purin-6-Amin
SMILES NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenine
Schmelzpunkt >360°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich 99%
Geruch Geruchsneutral
Menge 50 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 5777
Merck Index 14,152
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water,methanol and ethanol. Slightly soluble in cold water. Insoluble in diethyl ether.
Formelmasse 135.13
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerF4612A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14906.18,A14906.14,A14906.36,A14906.30
Chargennummer10208013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14906.18,A14906.14,A14906.36,A14906.30
Chargennummer10141555 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14906.18,A14906.14,A14906.36,A14906.30
ChargennummerF4612B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14906.18,A14906.14,A14906.36,A14906.30
Chargennummer5003A29S Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14906.18,A14906.14,A14906.36,A14906.30
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Adenine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Adenine
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Adenin, 99 % >