Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adefovir dipivoxil
100.50 CHF - 263.31 CHF
Spezifikation
Format Pulver
Molekulargewicht 501,47
Produkttyp Adefovir dipivoxil
Quelle Synthetische Quelle
Inhalt und Lagerung Tiefkühlgerät -20 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16651822
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
463080010
1 g
100.50 CHF
1 Gramm
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16661822
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
463080100
10 g
263.31 CHF
10 Gramm
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Pulver
Adefovir dipivoxil
Tiefkühlgerät -20 °C
Normale Bedingungen
501,47
Synthetische Quelle
98,0 bis 102,0 % (Titration mit HClO4)
Weiß bis fast weiß
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Adefovir dipivoxil