Learn More
Sampling Systems™ Zusätzliche Spitzen für Edelstahl-Probenehmer
Austauschbare Spitzen für die Anpassung Ihrer Edelstahl-Probenehmer an Ihre speziellen Anforderungen.
Marke: Sampling Systems™ TIP-25R
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Spitzen, die mit harten, dichten Pulvern verwendet werden
- Abgerundete Spitzen werden verwendet, wenn Sie das Risiko einer Beschädigung Ihrer Geräte minimieren müssen
- Erhältlich für Durchmesser von 25 und 40 mm
- Aus Edelstahl 316L hergestellt
Spezifikation
Austauschbare Probenehmerspitzen | |
25 mm | |
Probenehmer |
Edelstahl (316L) | |
Abgerundet |