Learn More
Eppendorf™ Adapter für 100 ml-Rechteckbecher
Zur Verwendung mit Eppendorf Röhrchen
Marke:  Eppendorf™ 5804759001
169.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10786722
  • 169.68 CHF / 2 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Adapter für Rechteckbecher
  • Zur Verwendung mit Rotor A-4-44
  • Erhältlich in verschiedenen Größen für ein breites Anwendungsspektrum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Adapter
100 ml-Rechteckbecher
4
2 pro Packung
30 bis 50 ml
31 mm
Standard, Vacutainer, Falcon und Mikroreagenzgläser
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Eppendorf™ Adapter für 100 ml-Rechteckbecher > Gerät hält: 1; Fassungsvermögen: 30 bis 50 ml