Learn More
Eppendorf™ Adapter für 100 ml-Rechteckbecher
Zur Verwendung mit Eppendorf Röhrchen
Marke:  Eppendorf™ 5804755006
173.59 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10328371
  • 182.73 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Adapter für Rechteckbecher
  • Zur Verwendung mit Rotor A-4-44
  • Erhältlich in verschiedenen Größen für ein breites Anwendungsspektrum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Adapter
15 ml
17,5 mm
2 pro Packung
Falcon
100 ml-Rechteckbecher
16
Name des Produkts
Eppendorf™ Adapter für 100 ml-Rechteckbecher > Gerät hält: 4; Fassungsvermögen: 15 ml