Learn More
Eppendorf™ Adapter für Falcon™ Röhrchen in 100 ml-Rechteckbecher
Marke:  Eppendorf™ 5804718003
182.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10368221
  • 182.73 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Adapter
50 mL
31 mm
2 pro Packung
Konischer Falcon
Rechteckiges Gestell, Nacelle, 100 ml, Rotor A-4–44
4
Name des Produkts
Eppendorf™ Adapter für Falcon™ Röhrchen in 100 ml-Rechteckbecher > Kapazität: 50 ml; Anzahl Plätze: 4