Learn More
Eppendorf™ Adapter für Rotor T-60-11
Für den Einsatz mit Eppendorf Pipetten entwickelt
261.04 CHF
Spezifikation
Typ Adapter
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotor T-60-11
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geringe Probenmengen
Anzahl pro Packung 6 pro Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Fassungsvermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Fassungsvermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10114771
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5804731000
1,5 bis 2 ml
261.04 CHF
6 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10053361
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5804732006
0,4 mL
261.04 CHF
6 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohe Kapazität für 60 × 1,5/2,0 ml-Röhrchen
  • Max. Drehzahl: 16.400 × g (14,000 U/min).
  • Horizontale Zentrifugation zur Pelletbildung am Röhrchenboden
  • Ideal für geringe Probenmengen
Spezifikation
Spezifikation
Adapter
Rotor T-60-11
Geringe Probenmengen
6 pro Packung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Adapter für Rotor T-60-11