Learn More
Eppendorf™ Adapter für Rotor T-60-11
Für den Einsatz mit Eppendorf Pipetten entwickelt
Marke: Eppendorf™ 5804732006
260.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hohe Kapazität für 60 × 1,5/2,0 ml-Röhrchen
- Max. Drehzahl: 16.400 × g (14,000 U/min).
- Horizontale Zentrifugation zur Pelletbildung am Röhrchenboden
- Ideal für geringe Probenmengen
Spezifikation
Adapter | |
Rotor T-60-11 | |
20 Reaktion | |
Geringe Probenmengen |
0,4 mL | |
6 mm | |
120 | |
6 pro Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Adapter für Rotor T-60-11 > Fassungsvermögen: 0,4 ml; Anzahl der Plätze: 120
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur