Learn More
Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™ Kombination
Für Röhrchen mit Durchmessern von 12 bis 30 mm (5 bis 50 ml) Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™ Kombinationen halten die Röhrchen in fester, aufrechter Position.
15.35 CHF - 17.65 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Röhrchengestell |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Aufnahmevermögen | Röhrchen (5 bis 50 ml) |
Material | POM |
Positionen | 4 |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15300370
|
Fisherbrand™
HS120184 |
Blau/grün |
15.35 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15320370
|
Fisherbrand™
HS120185 |
Blau/gelb |
17.65 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15330370
|
Fisherbrand™
HS120186 |
Pink/weiß |
17.55 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Aus Polyoxymethylen (POM)
- Gestelle können für zusätzliche Halterungsmöglichkeiten verbunden werden (Verbundene Gestelle sollten beim Tragen von unten gestützt werden)
- Etiketten sind durch offene Seiten sichtbar
- Flache Unterseite hält Röhrchen in aufrechter Position
- Einfarbig oder in einer Kombination aus verschiedenen Farben für eine einfache Identifizierung nach Farben lieferbar
- Autoklavierbar
Spezifikation
Röhrchengestell | |
Röhrchen (5 bis 50 ml) | |
4 | |
12 bis 30 mm |
Autoklavierbar | |
POM | |
2 Packung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™ Kombination