Learn More
Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™ Kombination
Für Röhrchen mit Durchmessern von 12 bis 30 mm (5 bis 50 ml) Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™ Kombinationen halten die Röhrchen in fester, aufrechter Position.
Marke:  Fisherbrand™ HS120186
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15330370
  • 18.10 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Polyoxymethylen (POM)
  • Gestelle können für zusätzliche Halterungsmöglichkeiten verbunden werden (Verbundene Gestelle sollten beim Tragen von unten gestützt werden)
  • Etiketten sind durch offene Seiten sichtbar
  • Flache Unterseite hält Röhrchen in aufrechter Position
  • Einfarbig oder in einer Kombination aus verschiedenen Farben für eine einfache Identifizierung nach Farben lieferbar
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Röhrchengestell
Pink/weiß
POM
2 Packung
Autoklavierbar
Röhrchen (5 bis 50 ml)
4
12 bis 30 mm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™ Kombination >