Learn More
Socorex™ Acura Manual 825 Mikropipetten
Mit den Socorex™ Acura Manuellen Pipetten mit variablem Volumen lassen sich gleichbleibende Einstellungen für Pipettierarbeiten gewährleisten. Die zuverlässige Genauigkeit jeder einzelnen Einheit bei 0.5 und 1 μl wurde sichergestellt.
Marke: Socorex™ 825.0020
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen
- Mit Präzisioneinstellmechanik
- Einhändige Volumeneinstellung
- Für Volumenbereiche von 0.1 bis 1000 μl
Spezifikation
Autoklavierbar | |
825 | |
Acura™ | |
2 bis 20 μl |
Polypropylen | |
1 | |
Mikropipette | |
Je 1 |