Learn More
Honeywell Burdick & Jackson™ Activator Reagent, 0.5M ETT in Acetonitrile
BioSyn™, for DNA/RNA synthesis
Marke:  Honeywell Burdick & Jackson™ BR725-2.5GL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17195451
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Burdick & Jackson™ BioSyn™ Reagenzien und Lösungsmittel für DNA/RNA-Synthese
  • Honeywell Burdick & Jackson™ BioSyn™ Lösungsmittel und Reagenzien werden speziell verarbeitet und gereinigt, um eine hervorragende Syntheseeffizienz zu gewährleisten
  • Ideal für die Oligonukleotid-Synthese unabhängig von der Anwendung
  • Alle Lösungsmittel und Reagenzien werden gefiltert (0,2 Mikrometer für Oxidationsreagenzien und 0,1 Mikrometer für alle anderen Reagenzien), um Partikelkontamination zu minimieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
75-05-8
0,809 g/cm3
GLASFLASCHE, GL45
4 x 2,5 l
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Honeywell Burdick & Jackson™ Activator Reagent, 0.5M ETT in Acetonitrile > 4 x 2,5 l-Glasflasche, GL45