Learn More
Honeywell Burdick & Jackson™ Activator Reagent, 0.5M ETT in Acetonitrile
BioSyn™, for DNA/RNA synthesis
3905.00 CHF
Spezifikation
CAS 75-05-8
Dichte 0,809 g/cm3
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Verpackungsart Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackungsart Preis Menge & Verfügbarkeit  
17195451
Unterlagen ansehen
Honeywell Burdick & Jackson™
BR725-2.5GL
4 x 2,5 l GLASFLASCHE, GL45 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Burdick & Jackson™ BioSyn™ reagents & solvents for DNA/RNA synthesis
  • Honeywell Burdick & Jackson™ BioSyn™ Solvents and Reagents are specifically processed and purified to exacting specifications, ensuring outstanding synthesis efficiency
  • ideal for oligonucleotide synthesis regardless of the application
  • All solvents and reagents are filtered (0.2-micron for oxidation reagents and 0.1-micron for all other reagents) to minimize particulate contamination
Spezifikation
Spezifikation
75-05-8
0,809 g/cm3