Learn More
Acrylnitril, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10163720
Zum Warenkorb hinzufügen
Acrylnitril, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10163720
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10163720
Marke: Thermo Scientific Acros 149630010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-13-1
Summenformel C3H3N
Molekulargewicht (g/mol) 53.06
MDL-Nummer MFCD00001927
InChI-Schlüssel NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym acrylonitrile, 2-propenenitrile, vinyl cyanide, propenenitrile, cyanoethylene, carbacryl, fumigrain, acritet, acrylon, ventox
PubChem CID 7855
ChEBI CHEBI:28217
IUPAC-Name Prop-2-Enenitril
SMILES C=CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acrylonitrile
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -83.5°C
Dichte 0.8000g/mL
pH 5.9 to 7.6 (5% aq. soln.)
Siedepunkt 77.3°C
Flammpunkt −0.2°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CHCN
Brechungsindex 1.3900 to 1.3920
Menge 1 L
Beilstein 02, 400
Fieser 01,14; 07,4; 13,317
Merck Index 15, 122
Relative Dichte 0.8
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 73.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf,, methylene chloride and acetone
Stabilisator 35 to 45ppm MEHQ
Formelmasse 53.06
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463137 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2024 Catalog Number149630100,149630025,149630010,149631000
ChargennummerA0449386 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/01/2024 Catalog Number149630100,149630025,149630010,149631000
ChargennummerA0447177 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/11/2023 Catalog Number149630100,149630025,149630010,149631000
ChargennummerA0456598 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2023 Catalog Number149630100,149630025,149630010,149631000
ChargennummerA0397765 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number149630100,149630025,149630010,149631000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acrylonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Acrylnitril, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals >