Learn More
Brady™ Reflektierendes Markierband aus Acryl
Reflektierende Bändler, vollfarbig
40.55 CHF - 63.35 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D 2979, ASTM D 523
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Material Acryl
Ausführung Seidenmatt
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnungen für Versorgungsanlagen, reflektierende Bradystake-Warnstreifen, reflektierende Warnstreifen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Beschreibung Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11771925
Unterlagen ansehen
Brady™
076310
Reflektierendes Streifenband - Schwarz/Weiß 4,5 m x 50 mm
40.55 CHF
1 Rollen
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11761925
Unterlagen ansehen
Brady™
076308
Reflektierendes Streifenband - Gelb/Schwarz 4,5 m x 50 mm
40.55 CHF
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11781925
Unterlagen ansehen
Brady™
076312
Reflektierendes Streifenband - Gelb/Schwarz 4,5 m x 75 mm
54.45 CHF
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11701645
Unterlagen ansehen
Brady™
076309
Reflektierendes Streifenband - Rot/Weiß 4,5 m x 50 mm
40.55 CHF
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11711645
Unterlagen ansehen
Brady™
076313
Reflektierendes Streifenband - Rot/Weiß 4,5 m x 75 mm
63.35 CHF
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Reflektierende Bändler, vollfarbig
  • Reflektierendes Band mit Streifen
Spezifikation
Spezifikation
ASTM D 2979, ASTM D 523
Acryl
Kennzeichnungen für Versorgungsanlagen, reflektierende Bradystake-Warnstreifen, reflektierende Warnstreifen
4,5 m
-40°F to +158°F
0,081 mm
Dauerhaftes Acryl
Seidenmatt
15 ft.
1 Rolle
-40°C bis 70°C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Reflektierendes Markierband aus Acryl