Learn More
Brady™ Reflektierendes Markierband aus Acryl
Reflektierende Bändler, vollfarbig
Marke: Brady™ 076312
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Reflektierende Bändler, vollfarbig
- Reflektierendes Band mit Streifen
Spezifikation
B957 3 in. X5YDS B/Y STRIPED REFLECTIVE TAPE | |
4,5 m x 75 mm | |
Kennzeichnungen für Versorgungsanlagen, reflektierende Bradystake-Warnstreifen, reflektierende Warnstreifen | |
4,5 m | |
-40°F to +158°F | |
0,081 mm | |
75 mm | |
Schwarz | |
Reflective Stripes Tape |
ASTM D 2979, ASTM D 523 | |
Seidenmatt | |
15 ft. | |
1 Rolle | |
-40°C bis 70°C | |
3 in. | |
Dauerhaftes Acryl | |
Acryl | |
Beschriftungsband |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Reflektierendes Markierband aus Acryl > Farbe: schwarz/gelb; Abmessungen:4,5 x 2,75 mm (L x B)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur