Learn More
Fisherbrand™ Acryl-Gestelle für Autosamplerfläschchen
Einfache Handhabung und Transport von Probenfläschchen
111.00 CHF - 154.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Fläschchenständer |
---|---|
Verschluss inklusive | Nein |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Acryl |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Positionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Positionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11767597
|
Fisherbrand™
12 21 1001 |
173 x 95 x 20 mm | 50 |
117.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11728256
|
Fisherbrand™
15 21 1664 |
175.8 x 115.5 x 20 mm | 40 |
123.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11708256
|
Fisherbrand™
08 21 1000 |
173 x 91 x 20 mm | 50 |
111.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11738256
|
Fisherbrand™
24 21 1002 |
160 x 160 x 30 mm | 25 |
154.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Fläschchenständer
- Acryl
- Durchsichtiges Acrylmaterial macht die Befüllung sichtbar
- Stabile Standposition
Spezifikation
Fläschchenständer | |
Nicht autoklavierbar | |
Acryl |
Nein | |
Durchsichtig |