Learn More
Fisherbrand™ Acryl-Gestelle für Autosamplerfläschchen
111.37 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Fläschchenständer
- Acryl
- Durchsichtiges Acrylmaterial macht die Befüllung sichtbar
- Stabile Standposition
Spezifikation
Fläschchenständer | |
Nicht autoklavierbar | |
Acryl | |
Shell-Fläschchen 4 ml | |
175.8 x 115.5 x 20 mm |
Nein | |
Durchsichtig | |
40 | |
1 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Acryl-Gestelle für Autosamplerfläschchen > Durchmesser der Kavitäten: 15.1 mm,40 Kavitäten,Abmessungen 175.8 x 115.5 x 20 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur