Learn More
Brady™ Gruppenverschlusskasten aus Acryl
Use the Acrylic Group Lockout Centre for group lockout situations involving a large number of workers and equipment. Can also be used as a lock storage box. Transparent front cover allows for easy viewing of contents.
209.00 CHF - 264.16 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Gruppensperrzentrum |
---|---|
Farbe | Rot |
Material | Acryl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blockier- und Verriegelungssystem |
Höhe (angloamerikanisch) | 7.68 in. |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11796775
|
Brady™
800127 |
18 Haken |
244.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11706695
|
Brady™
800117 |
3 Haken |
209.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10421100
|
Brady™
800116 |
8 Haken |
264.16 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- For group lockout situations involving a large number of workers and equipment.
- Can also be used as a lock storage box.
- Transparent front cover allows for easy viewing of contents.
- 8 hooks for keys and 1 slot for locks.
- Lock boxes are supplied without contents.
Spezifikation
Gruppensperrzentrum | |
Acryl | |
7.68 in. |
Rot | |
Blockier- und Verriegelungssystem | |
Je 1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Gruppenverschlusskasten aus Acryl