Learn More
Brady™ Gruppenverschlusskasten aus Acryl
Use the Acrylic Group Lockout Centre for group lockout situations involving a large number of workers and equipment. Can also be used as a lock storage box. Transparent front cover allows for easy viewing of contents.
Marke: Brady™ 800116
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- For group lockout situations involving a large number of workers and equipment.
- Can also be used as a lock storage box.
- Transparent front cover allows for easy viewing of contents.
- 8 hooks for keys and 1 slot for locks.
- Lock boxes are supplied without contents.
Spezifikation
Gruppensperrzentrum | |
Rot | |
2.52 in. | |
Group Lockout Center - 8 hooks | |
Blockier- und Verriegelungssystem | |
195 mm | |
Je 1 | |
305 mm |
LG008E | |
Acryl | |
64 mm | |
64 x 305 x 195 mm | |
7.68 in. | |
8 Haken | |
12.01 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Gruppenverschlusskasten aus Acryl > 8 Haken
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur