Learn More
Cytiva AcroPak™ 1500 Kapseln mit Supor™ Membran
AcroPak Kapseln für Puffer, Gewebekulturmedien und andere biologische Flüssigkeiten.
278.00 CHF
Spezifikation
Material (Membran) | Hydrophiles PES |
---|---|
Sterilität | Steril |
Filtrationsbereich | 1500 cm2 |
Art des Auslasses | 1/2 Zoll-Schlauchanschluss |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17174241
|
Cytiva
12675 |
0,8/0,2 μm |
278.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17184241
|
Cytiva
12686 |
0,2/0,2 μm |
278.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Neuere Technologie für vereinfachte Skalierung empfohlen
- Hohe Filtrationsfläche und kompakte Größe sind ideal für Aufskalierungsversuche
- Nur für Forschungsanwendungen entwickelt
- Gammabestrahlt
Spezifikation
Hydrophiles PES | |
1500 cm2 | |
Je 1 |
Steril | |
1/2 Zoll-Schlauchanschluss |