Learn More
Cytiva AcroPak™ 1500 Kapseln mit Supor™ Membran
AcroPak Kapseln für Puffer, Gewebekulturmedien und andere biologische Flüssigkeiten.
Marke:  Cytiva 12675
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17174241
  • 278.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Neuere Technologie für vereinfachte Skalierung empfohlen
  • Hohe Filtrationsfläche und kompakte Größe sind ideal für Aufskalierungsversuche
  • Nur für Forschungsanwendungen entwickelt
  • Gammabestrahlt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hydrophiles PES
Steril
1/2 Zoll-Schlauchanschluss
0,8/0,2 μm
1500 cm2
Je 1
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva AcroPak™ 1500 Kapseln mit Supor™ Membran > 0,8 μm/0,2 μm