Learn More
Acriflavin Hydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10545501
Zum Warenkorb hinzufügen
Acriflavin Hydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10545501
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10545501
Marke: Thermo Scientific Acros 346840250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Acriflavin-Hydrochlorid, C27H28Cl4N6, CAS-Nummer-69235-50-3, 3,6-Diamino-10-methylacridin-Proflavin-Trihydrochlorid-Chlorid, Acriflavin-Hydrochlorid, unii-1s73vw819c, Acriflavinhydrochlorid, Gemisch von 3,6-Diamino-10-methylacridiniumchlorid-hydrochlorid und 3,6-Diaminoacridinhydrochlorid
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69235-50-3
Summenformel C27H27Cl3N6
Molekulargewicht (g/mol) 541.91
MDL-Nummer MFCD00069039
InChI-Schlüssel MKLTXAHQKDVBLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-1s73vw819c, acrifiavine hydrochloride, 3,6-diamino-10-methylacridine proflavine trihydrochloride chloride, acriflavinehydrochloride mixtureof3,6-diamino-10-methylacridiniumchloridehydrochlorideand3,6-diaminoacridinehydrochloride
PubChem CID 53393742
IUPAC-Name Acridin-3,6-Diamin;10-Methylacridin-10-ium-3,6-Diamin;Chlorid;Trihydrochlorid
SMILES Cl.Cl.[Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.C[N+]1=C2C=C(N)C=CC2=CC2=CC=C(N)C=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acriflavine hydrochloride
Schmelzpunkt 260.0°C
Farbe Braun-Rot bis Orange-Rot
Verlust bei Trocknung 7% max. (105°C, 1 hr.)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 22,I,65
Merck Index 15,115
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 250-300g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,practically insoluble in ether and chloroform
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acriflavine hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Acriflavin Hydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals >