Learn More
Acetonitril, CHROMASOLV™, ≥99.9 %, für LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
CHROMASOLV™ LC-MS
87.85 CHF - 2485.30 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 75-05-8
Summenformel C2H3N
Molekulargewicht (g/mol) 41.053
MDL-Nummer MFCD00001878
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylcyanid, Cyanomethan, Ethannitril, Methancarbonitril, Ethylnitril, Methan, Cyano, Acetonitril, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-Name Acetonitril
SMILES CC#N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15604750
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell-Chromasolv
34967-250ML
250 ml
87.85 CHF
250 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15674740
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell-Chromasolv
34967-1L
1 l
267.34 CHF
1 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15684740
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell-Chromasolv
34967-2.5L
2,5 l
607.10 CHF
2.50 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15698380
Unterlagen ansehen
Honeywell-Chromasolv
34967-4L
4 L Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15634750
Unterlagen ansehen
Honeywell-Chromasolv
34967-6X1L
6 x 1 l
1380.55 CHF
6 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15614750
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell-Chromasolv
34967-4X2.5L
4 x 2,5 l
2141.70 CHF
4 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15694740
Unterlagen ansehen
Honeywell Riedel-de Haën
34967-20L
20 L Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Für LC-MS- und LC-UV-Spurenmetallanalysen
  • HPLC-/UV-VIS-Qualitätskontrolle
  • Geringe Gradientenliniendrift
  • Niedrige Konzentrationen an Spurenmetallen
  • Keine nichtflüchtigen Verunreinigungen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acetonitril, CHROMASOLV™, ≥99.9 %, für LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™