Learn More
Acetonitril, CHROMASOLV™, ≥99.9 %, für LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
2,5 l
4 L
20 L
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
20 Liter
250 Milliliter
4 Liter
4 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Für LC-MS- und LC-UV-Spurenmetallanalysen
- HPLC-/UV-VIS-Qualitätskontrolle
- Geringe Gradientenliniendrift
- Niedrige Konzentrationen an Spurenmetallen
- Keine nichtflüchtigen Verunreinigungen
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetonitril |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0,786 g/ml bei 25°C |
Menge | 6 x 1 l |
Explosionsgrenze | 0.16 |
Flammpunkt | 2°C (35,6°F) |
Zündpunkt | 973°F |
Strukturformel | CH3CN |
Dampfdruck | 72,8 mmHg (20°C) |
UN-Nummer | UN1648 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetonitrile
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302 + H312 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Acetonitril, CHROMASOLV™, ≥99.9 %, für LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido