Learn More
Acetonitril, 99.5 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41.053 g/mol
163.82 CHF - 2498.43 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 75-05-8 |
---|---|
Summenformel | C2H3N |
Molekulargewicht (g/mol) | 41.053 |
MDL-Nummer | MFCD00001878 |
InChI-Schlüssel | WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn |
PubChem CID | 6342 |
ChEBI | CHEBI:38472 |
IUPAC-Name | Acetonitril |
SMILES | CC#N |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10164530
|
Thermo Scientific Acros
258560010 |
1 L | Glasflasche |
163.82 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10033190
|
Thermo Scientific Acros
258560025 |
2.5 L | Glasflasche |
299.49 CHF
2.50 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10591754
|
Thermo Scientific Acros
258560250 |
25 L | Metallfass |
2498.43 CHF
25 Liter |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur AnalyseChemische Identifikatoren
75-05-8 | |
41.053 | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
6342 | |
Acetonitril |
C2H3N | |
MFCD00001878 | |
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn | |
CHEBI:38472 | |
CC#N |
Spezifikation
Acetonitrile | |
75-05-8 | |
100.0 | |
81.0°C to 82.0°C | |
Flüssig | |
99.5% | |
0.781 | |
CH3CN | |
0.36 mPa.s (20°C) | |
0.1% max. (Coulometric) | |
15, 69 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol, ethyl acetate, acetone, ether | |
CC#N | |
41.053 | |
CHEBI:38472 | |
99.5% |
-46.0°C | |
99.4 | |
0.7810g/mL | |
2°C | |
1.3430 to 1.3450 | |
0.005% max. | |
C2H3N | |
MFCD00001878 | |
02, 183 | |
02,13; 12,450; 13,156; 15,1 | |
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
Acetonitril | |
6342 | |
41.05 | |
Analytisch |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement:
Verursacht schwere Augenreizungen.
Giftig beim Einatmen.
Giftig beim Verschlucken.
Giftig bei Berührung mit der Haut.
Hochentzündliche Flüssigkeit und Dämpfe.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Gefahr
- Acetonitrile
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.