Learn More
Acetonitril, 99.5 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10164530
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Acetonitril, 99.5 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10164530 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Artikelnummer. 10164530
Marke: Thermo Scientific Acros 258560010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41.053 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
Chemische Identifikatoren
CAS 75-05-8
Summenformel C2H3N
Molekulargewicht (g/mol) 41.053
MDL-Nummer MFCD00001878
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecnMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-Name Acetonitril
SMILES CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitrile
Schmelzpunkt -46.0°C
CAS Min. % 99.4
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.7810g/mL
Siedepunkt 81.0°C to 82.0°C
Menge 1 L
Flammpunkt 2°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3430 to 1.3450
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Rückstand nach Verdampfung 0.005% max.
Relative Dichte 0.781
Strukturformel CH3CN
Viskosität 0.36 mPa.s (20°C)
Beilstein 02, 183
Wasser 0.1% max. (Coulometric)
Fieser 02,13; 12,450; 13,156; 15,1
Merck Index 15, 69
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol, ethyl acetate, acetone, ether
Formelmasse 41.05
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analytisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2537431 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog Number258560025,258560250,258560010
Chargennummer2536645 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog Number258560025,258560250,258560010
Chargennummer2534716 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog Number258560025,258560250,258560010
Chargennummer2533166 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog Number258560025,258560250,258560010
Chargennummer2531867 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog Number258560025,258560250,258560010
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Acetonitril, 99.5 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals >