Learn More
Aceton, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur. reag. ISO, ≥99.5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. EUR., ≥99,5 % (GC)
309.58 CHF - 472.12 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 67-64-1
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00008765
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aceton, 2-Propanon, Propanon, Dimethylketon, Methylketon, Dimethylformaldehyd, Pyroessigether, Beta-Ketopropan, Chevron Aceton, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-Name Propan-2-on
SMILES CC(C)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15613680
Unterlagen ansehen
Honeywell-Riedel-de Haen
32201-6X1L
6 x 1 l Poly-Flasche
309.58 CHF
6 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15693670
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell-Riedel-de Haen
32201-4X2.5L
4 x 2.5 l Poly-Flasche
472.12 CHF
4 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ACS ALLZWECKLÖSUNGSMITTEL
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Variationen und verringern Probleme, die auf eine Kontamination mit Lösungsmitteln zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden gemäß den allgemeinen ACS-Spezifikationen für die Verwendung getestet
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aceton, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur. reag. ISO, ≥99.5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™