Learn More
Aceton, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur. reag. ISO, ≥99.5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™ Artikelnummer.: 15613680
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Aceton, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur. reag. ISO, ≥99.5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15613680
6 x 1 l, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Artikelnummer. 15613680
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 322016X1L
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. EUR., ≥99,5 % (GC)
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-64-1
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00008765
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aceton, 2-Propanon, Propanon, Dimethylketon, Methylketon, Dimethylformaldehyd, Pyroessigether, Beta-Ketopropan, Chevron Aceton, chevron acetoneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-Name Propan-2-on
SMILES CC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aceton
Schmelzpunkt -94 °C
Namenshinweis Reag. Ph. Eur., reag. ISO
Aussehen Farblose Flüssigkeit
Dichte 0.791 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 56 °C (760 mmHg)
Menge 6 x 1 l
Explosionsgrenze 0.132
Flammpunkt −17 °C (1.4 °F)
Verpackung Poly-Flasche
Brechungsindex n20/D 1.359
Rückstand nach Verdampfung 0 bis 0.001 %
Titrierbare Säure ≤ 0.0015 % (als CH3COOH)
Strukturformel CH3COCH3
Titrierbare Base ≤ 0.0008 % (als NH3)
Dampfdruck 184 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN1090
Beilstein 635680
Formelmasse 58.08 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 % (GC)
Güte ACS/puriss. P. A
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aceton, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur. reag. ISO, ≥99.5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™ >