Learn More
Acetobrom-α-D-Glucuronsäuremethyleester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11996201
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Acetobrom-α-D-Glucuronsäuremethyleester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11996201 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 11996201
Marke: Thermo Scientific Acros 436290010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 21085-72-3 | C13H17BrO9 | 397.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21085-72-3
Summenformel C13H17BrO9
Molekulargewicht (g/mol) 397.17
InChI-Schlüssel GWTNLHGTLIBHHZ-SVNGYHJRSA-N
Synonym 2r,3r,4s,5s,6s-2-bromo-6-methoxycarbonyl tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triyl triacetate, acetobromo-alpha-d-glucuronic acid methyl ester, bromomethyltriacetyl glucuronate, bromo-2,3,4-tri-o-acetyl-alpha-d-glucopyranuronic acid methyl ester, methyl acetobromo-alpha-d-glucuronate, 2,3,4-tri-o-acetyl-alpha-d-glucopyranosyl bromide uronic acid methyl ester, methyl 2s,3s,4s,5r,6r-3,4,5-tris acetyloxy-6-bromooxane-2-carboxylate, zlchem 1315, acetobromo-alpha-d-glucuronic acid, methyl ester, methyl, a-acetobromoglucuronateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 88785
IUPAC-Name Methyl (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-Triacetyloxy-6-Bromoxan-2-Carboxylat
SMILES CC(=O)OC1C(C(OC(C1OC(=O)C)Br)C(=O)OC)OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetobromo-α-D-glucuronic acid methyl ester
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 80°C to 110°C
Farbe Weiß bis grau
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifische Drehung +185° to +195° (20°C, 589nm) (c=1, ethyl acetate)
Stabilisator 2% (CaCO3)
Formelmasse 397.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0446518 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number436290010,436290050
ChargennummerA0467868 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number436290010,436290050
ChargennummerA0446518 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/10/2022 Catalog Number436290010,436290050
ChargennummerA0433851 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number436290010,436290050
ChargennummerA0401179 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/04/2021 Catalog Number436290010,436290050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetobromo-alpha-D-glucuronic acid methyl ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Acetobrom-α-D-Glucuronsäuremethyleester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >