Learn More
Essigsäure, Natriumsalz, 99 %, für die Biochemie, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
41.15 CHF - 97.40 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 127-09-3 |
---|---|
Summenformel | C2H3NaO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 82.03 |
MDL-Nummer | MFCD00012459 |
InChI-Schlüssel | VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech |
PubChem CID | 517045 |
ChEBI | CHEBI:32954 |
IUPAC-Name | Natriumacetat |
SMILES | [Na+].CC([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12347093
|
Thermo Scientific Acros
212662500 |
250g | Kunststoffflasche |
41.15 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12337093
|
Thermo Scientific Acros
212660010 |
1kg | Kunststoffflasche |
97.40 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer PufferChemische Identifikatoren
127-09-3 | |
82.03 | |
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M | |
517045 | |
Natriumacetat |
C2H3NaO2 | |
MFCD00012459 | |
sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech | |
CHEBI:32954 | |
[Na+].CC([O-])=O |
Spezifikation
(c= 0,1 M, Wasser), (c= 0,1 M, Wasser) bei 0 nm, max. 0,01 bei 260 nm, max. 0,01 bei 280 nm | |
127-09-3 | |
99% | |
CH3CO2Na | |
sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech | |
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M | |
Natriumacetat | |
517045 | |
82.03 | |
Biochemie |
Acetic acid, sodium salt | |
324,0 °C | |
C2H3NaO2 | |
MFCD00012459 | |
Löslichkeit in Wasser:500 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: wenig löslich in Alkohol | |
[Na+].CC([O-])=O | |
82.03 | |
CHEBI:32954 | |
99% | |
> 250 °C |