Learn More
Essigsäure, Natriumsalz, 99 %, für die Biochemie, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250g
1kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
Spezifikation
Spezifikation
Extinktion | (c= 0,1 M, Wasser), (c= 0,1 M, Wasser) bei 0 nm, max. 0,01 bei 260 nm, max. 0,01 bei 280 nm |
Chemischer Name oder Material | Acetic acid, sodium salt |
Schmelzpunkt | 324,0 °C |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Strukturformel | CH3CO2Na |
Löslichkeitsinformationen | Löslichkeit in Wasser:500 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: wenig löslich in Alkohol |
Formelmasse | 82.03 |
Reinheit (%) | 99% |
Güte | Biochemie |
Menge | 250g |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Essigsäure, Natriumsalz, 99 %, für die Biochemie, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur