Learn More
Essigsäure, Natriumsalz, 99+ %, ACS-Reagenz, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
60.30 CHF - 209.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 127-09-3 |
---|---|
Summenformel | C2H3NaO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 82.03 |
MDL-Nummer | MFCD00012459 |
InChI-Schlüssel | VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech |
PubChem CID | 517045 |
ChEBI | CHEBI:32954 |
IUPAC-Name | Natriumacetat |
SMILES | [Na+].CC([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10351311
|
Thermo Scientific Acros
424255000 |
500g | Kunststoffflasche |
60.30 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10155563
|
Thermo Scientific Acros
424250025 |
2,5kg | Kunststoffflasche |
209.00 CHF
2.50 Kilogramm |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
127-09-3 | |
82.03 | |
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M | |
517045 | |
Natriumacetat |
C2H3NaO2 | |
MFCD00012459 | |
sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech | |
CHEBI:32954 | |
[Na+].CC([O-])=O |
Spezifikation
Acetic acid, sodium salt | |
127-09-3 | |
100.0 | |
99+% | |
CH3CO2Na | |
02, 96 | |
15, 8709 | |
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M | |
Natriumacetat | |
517045 | |
82.03 | |
ACS-Reagenz | |
Max. 1,0 % (120 °C) |
7,0 bis 9,2 (5 % soln. bei 25 °C) | |
99.0 | |
Weiß | |
C2H3NaO2 | |
MFCD00012459 | |
01,1024; 05,591 | |
sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech | |
[Na+].CC([O-])=O | |
82.03 | |
CHEBI:32954 | |
≥99.0% | |
Echt | |
Feines Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
HYGROSKOPISCH
missing translation for 'einecsNumber' : 204-823-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse AJ4300010
missing translation for 'tsca' : TSCA