Learn More
Essigsäure, Natriumsalz, 99+ %, ACS-Reagenz, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10351311
Verfügbar ab: 17-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Essigsäure, Natriumsalz, 99+ %, ACS-Reagenz, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10351311 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
500g
2,5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10351311
Marke: Thermo Scientific Acros 424255000
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 127-09-3
Summenformel C2H3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
MDL-Nummer MFCD00012459
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czechMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
IUPAC-Name Natriumacetat
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic acid, sodium salt
pH 7,0 bis 9,2 (5 % soln. bei 25 °C)
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel CH3CO2Na
Beilstein 02, 96
Fieser 01,1024; 05,591
Merck Index 15, 8709
Formelmasse 82.03
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte ACS-Reagenz
Menge 500g
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung Max. 1,0 % (120 °C)
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0469977 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number424250025,424255000
ChargennummerA0459301 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/01/2024 Catalog Number424250025,424255000
ChargennummerB0149149 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number424250025,424255000
ChargennummerA0437664 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2023 Catalog Number424250025,424255000
ChargennummerA0453332 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number424250025,424255000
Name des Produkts
Essigsäure, Natriumsalz, 99+ %, ACS-Reagenz, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals >