Learn More
Essigsäure, Kaliumsalz, 99+%, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 127-08-2 | C2H3KO2 | 98.142 g/mol
60.30 CHF - 310.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 127-08-2
Summenformel C2H3KO2
Molekulargewicht (g/mol) 98.142
MDL-Nummer MFCD00012458
InChI-Schlüssel SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC-Name Kalium;Acetat
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10338640
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
217105000
500g Kunststoffflasche
60.30 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10072830
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
217100010
1kg Kunststoffflasche
103.00 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10177303
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
217100050
5kg Kunststofftrommel
310.00 CHF
5 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biologischer Puffer
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Essigsäure, Kaliumsalz, 99+%, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals