Learn More
Essigsäure, Kaliumsalz, 99+%, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetic acid, potassium salt |
Namenshinweis | For analysis ACS |
pH | 7,5 bis 8,5 (5%ige Lösung bei 20 °C) |
Schmelzpunkt | 292,0 °C |
CAS Min. % | 99.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Weiß |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Strukturformel | CH3CO2K |
Beilstein | 02, 96 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0471120 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 217100000-25KG-6000-EU,217100000-25KG-EU,217100000-25KG-CN_,217100000-25KG-5000-CN,217100000-25KG-CN,217100000-25KG-5000-EU,217100000-25KG-EU_,217100000-25KG-6000-CN,217100010,217100050,217105000,217100000-25KG-7500-CN,217100000-25KG-7500-EU |
A0468982 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 217100010,217100050,217105000 |
A0466529 | Analysenzertifikat | 01/10/2024 | 217100010,217100050,217105000 |
A0459177 | Analysenzertifikat | 08/01/2024 | 217100010,217100050,217105000 |
A0459072 | Analysenzertifikat | 25/12/2023 | 217100010,217100050,217105000 |