Learn More
Essigsäure, Eisessig, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
58.03 CHF - 542.04 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 64-19-7 |
---|---|
Summenformel | C2H4O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 60.05 |
MDL-Nummer | MFCD00036152 |
InChI-Schlüssel | QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure |
PubChem CID | 176 |
ChEBI | CHEBI:15366 |
IUPAC-Name | Essigsäure |
SMILES | CC(O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11311598
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010994.AC |
Gehäuse 25mL |
58.03 CHF
25 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11321598
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010994.AE |
100 ml |
167.00 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11335819
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010994.AP |
500 ml |
542.04 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Acetic acid is used as a solvent for purification and production of many chemical compounds eg., vinyl acetate monomer. It is a significant chemical reagent and is mainly used in the production of cellulose acetate for photographic film, polyvinyl acetate for wood glue, synthetic fibers and fabrics. It is used as a descaling agent in households. As a food additive, it finds application as a condiment, in the pickling of vegetables and other foods and is also an acidity regulator. In analytical chemistry, for the estimation of weakly alkaline substances such as organic amides, glacial acetic acid is used. Acetic acid is used as antimicrobial preservative or acidulates in a variety of food products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
64-19-7 | |
60.05 | |
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N | |
176 | |
Essigsäure |
C2H4O2 | |
MFCD00036152 | |
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeureMehr anzeigen | |
CHEBI:15366 | |
CC(O)=O |
Spezifikation
Acetic acid | |
2,5 | |
16,6 °C | |
(Metallbasis) | |
MFCD00036152 | |
14,55 | |
Miscible with water,ethanol,acetone,toluene and immiscible with carbon disulphide. | |
CC(O)=O | |
60.05 | |
CHEBI:15366 | |
99.9985% | |
40 °C (104 °F) | |
Flüssig |
Glacial | |
64-19-7 | |
118,1 °C | |
C2H4O2 | |
UN2789 | |
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure | |
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N | |
Essigsäure | |
176 | |
60.05 | |
1,049 g/mL | |
Stechend | |
1,3721 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
P210-P233-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H226-H314
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:ESSIGSÄURE (EISESSIG)
missing translation for 'einecsNumber' : 200-580-7
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Acetic acid, glacial
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Acetic acid