Learn More
Essigsäure, Eisessig, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11311598
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Essigsäure, Eisessig, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311598
Gehäuse 25mL, 25 Milliliter
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 25mL
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11311598
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010994.AC
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Acetic acid is used as a solvent for purification and production of many chemical compounds eg., vinyl acetate monomer. It is a significant chemical reagent and is mainly used in the production of cellulose acetate for photographic film, polyvinyl acetate for wood glue, synthetic fibers and fabrics. It is used as a descaling agent in households. As a food additive, it finds application as a condiment, in the pickling of vegetables and other foods and is also an acidity regulator. In analytical chemistry, for the estimation of weakly alkaline substances such as organic amides, glacial acetic acid is used. Acetic acid is used as antimicrobial preservative or acidulates in a variety of food products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 64-19-7
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
MDL-Nummer MFCD00036152
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC-Name Essigsäure
SMILES CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic acid
Namenshinweis Glacial
pH 2,5
Schmelzpunkt 16,6 °C
Siedepunkt 118,1 °C
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2789
Merck Index 14,55
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,acetone,toluene and immiscible with carbon disulphide.
Formelmasse 60.05
Reinheit (%) 99.9985%
Dichte 1,049 g/mL
Menge Gehäuse 25mL
Flammpunkt 40 °C (104 °F)
Geruch Stechend
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1,3721
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerX21K040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Artikelnummer010994.AP,010994.AC,010994.AE
ChargennummerX21K041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Artikelnummer010994.AP,010994.AC,010994.AE
ChargennummerZ01J007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2024 Artikelnummer010994.AP,010994.AC,010994.AE
ChargennummerZ01I038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Artikelnummer010994.AP,010994.AC,010994.AE
ChargennummerX26H007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer010994.AP,010994.AC,010994.AE
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid, glacial
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetic acid
Name des Produkts
Essigsäure, Eisessig, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >