Learn More
Essigsäure, 4 % v/v aq., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
22.62 CHF - 54.85 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 64-19-7 |
---|---|
Summenformel | C2H4O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 60.05 |
MDL-Nummer | MFCD00036152 |
InChI-Schlüssel | QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure |
PubChem CID | 176 |
ChEBI | CHEBI:15366 |
IUPAC-Name | Essigsäure |
SMILES | CC(O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11445020
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035572.AP |
500 ml | N/A | |||||||
13552310
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035572.AP |
500 ml |
31.10 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11373667
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035572.K2 |
1 l | N/A | |||||||
13562310
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035572.K2 |
1 l |
54.85 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
64-19-7 | |
60.05 | |
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N | |
176 | |
Essigsäure |
C2H4O2 | |
MFCD00036152 | |
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure | |
CHEBI:15366 | |
CC(O)=O |
Spezifikation
Acetic acid | |
C2H4O2 | |
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure | |
CC(O)=O | |
Essigsäure | |
176 | |
60.05 | |
Flüssig |
64-19-7 | |
MFCD00036152 | |
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N | |
4% v/v wässrige Lsg. | |
60.05 | |
CHEBI:15366 | |
Stechend |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 200-580-7
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen